Documentos Principais
587419
Sigma-Aldrich
Samarium(III) hydroxide hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
Sm(OH)3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
201.38 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder and chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: samarium
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].O[Sm](O)O
InChI
1S/4H2O.Sm/h4*1H2;/q;;;;+3/p-3
chave InChI
BJIVKZCSXQGTND-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)