Key Documents
587400
Sigma-Aldrich
Samarium(III) phosphate hydrate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
O4PSm · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
245.33 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: samarium
cadeia de caracteres SMILES
O.[Sm+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3O4P.H2O.Sm/c1-5(2,3)4;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;/q;;+3/p-3
chave InChI
GIUBLDXWAJRBHC-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)