Key Documents
587389
Sigma-Aldrich
Silver molybdate
technical grade
Sinônimo(s):
Disilver tungstate (Ag2 WO4 )
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ag2MoO4
Número CAS:
Peso molecular:
375.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
forma
powder
solid
pf
483 °C
densidade
6.18 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Ag+].[Ag+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.Mo.4O/q2*+1;;;;2*-1
chave InChI
MHLYOTJKDAAHGI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)