Key Documents
587133
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) bromide
anhydrous, 99.99%
About This Item
Fórmula linear:
LuBr3
Número CAS:
Peso molecular:
414.68
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
grau
anhydrous
Ensaio
99.99%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lutetium
cadeia de caracteres SMILES
Br[Lu](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Lu/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
DWHGOINJUKABSY-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Ana Santidrián et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(18), 10063-10075 (2020-04-28)
In the present work, the effect of doping on electronic properties in bulk purified and filled arc-discharge single-walled carbon nanotubes samples is studied for the first time by in situ Raman spectroelectrochemical method. A major challenge to turn the potential