Documentos
587079
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-chloro-2-(methoxy-13C, d3)-benzoic acid
99 atom % 13C, 99 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC7H5D3NO3Cl
Número CAS:
Peso molecular:
205.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
99 atom % D
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
pf
206 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1cc(N)c(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8ClNO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)/i1+1D3
chave InChI
RVEATKYEARPWRE-KQORAOOSSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3