Documentos Principais
586242
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-1,1-dimethylsilylamine
97%
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2NSiH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
131.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pb
109-110 °C (lit.)
densidade
0.758 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][Si](C)(C)N(CC)CC
InChI
1S/C6H17NSi/c1-5-7(6-2)8(3)4/h8H,5-6H2,1-4H3
chave InChI
KYIHWAKEVGKFOA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
28.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-2.22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)