Documentos Principais
58340
Sigma-Aldrich
(±)-Isobornyl methyl ether
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
exo-2-Methoxy-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H20O
Número CAS:
Peso molecular:
168.28
Número CE:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.462
pb
70 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@@H]1C[C@H]2CC[C@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C11H20O/c1-10(2)8-5-6-11(10,3)9(7-8)12-4/h8-9H,5-7H2,1-4H3/t8-,9-,11+/m1/s1
chave InChI
ZRHVOKYSOWTPIG-KKZNHRDASA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
141.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
61 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)