Key Documents
579750
Sigma-Aldrich
3,4-Diaminobenzhydrazide
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10N4O
Número CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
157-161 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NNC(=O)c1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C7H10N4O/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)7(12)11-10/h1-3H,8-10H2,(H,11,12)
chave InChI
YGCXQTYRSKMILM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)