Documentos Principais
579645
Sigma-Aldrich
7-Azabicyclo[4.1.0]heptane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11N
Número CAS:
Peso molecular:
97.16
Código UNSPSC:
12352103
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)