Key Documents
579629
Sigma-Aldrich
2-Nitrophloroglucinol
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5NO5
Número CAS:
Peso molecular:
171.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
pf
189-193 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(O)c(c(O)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO5/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2,8-10H
chave InChI
QSVQZFVXAUGEMT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3