Documentos Principais
579475
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
97%, predominantly trans
About This Item
Fórmula linear:
CF3OC6H4CH=CHCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
232.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
92-96 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1cccc(OC(F)(F)F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C10H7F3O3/c11-10(12,13)16-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)/b5-4+
chave InChI
CLKZZEYGXRWYNI-SNAWJCMRSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)