Documentos Principais
578088
Sigma-Aldrich
3-Acetamidophenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
3′-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)acetanilide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H20BNO3
Número CAS:
Peso molecular:
261.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
185-190 °C (lit.)
grupo funcional
amide
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H20BNO3/c1-10(17)16-12-8-6-7-11(9-12)15-18-13(2,3)14(4,5)19-15/h6-9H,1-5H3,(H,16,17)
chave InChI
CZFSGYCLOCCASM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)