Documentos Principais
576891
Sigma-Aldrich
1,2-Diamino(cyclohexane-d10)
(cis/trans mixture), 98 atom % D
Sinônimo(s):
1,2-Cyclohexanediamine, 1,2-Cyclohexanediamine-d10
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D10H4N2
Peso molecular:
124.25
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
composição
(cis/trans mixture)
p.e.
92-93 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
1.011 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+10
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D,6D
chave InChI
SSJXIUAHEKJCMH-MBXGXEIXSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)