Documentos Principais
576786
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine
98%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 936,00
R$ 936,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 936,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
187.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 936,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
pf
148-151 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(N)ncc1Br
InChI
1S/C6H7BrN2/c1-4-2-6(8)9-3-5(4)7/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
chave InChI
JDNCMHOKWINDKI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)