Documentos Principais
576654
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-aminocinnamate
97%
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H4CH=CHCO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
191.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
70-74 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(N)cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H13NO2/c1-2-14-11(13)8-5-9-3-6-10(12)7-4-9/h3-8H,2,12H2,1H3/b8-5+
chave InChI
NRPMBSHHBFFYBF-VMPITWQZSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)