Documentos Principais
576441
Sigma-Aldrich
7,8-Dihydroxy-4-phenylcoumarin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
254.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
pf
190-195 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2c(OC(=O)C=C2c3ccccc3)c1O
InChI
1S/C15H10O4/c16-12-7-6-10-11(9-4-2-1-3-5-9)8-13(17)19-15(10)14(12)18/h1-8,16,18H
chave InChI
JRVIIPJSVKTPBK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)