Documentos
576417
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-3-methyl-4-phenylcoumarin
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
252.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
forma
solid
pf
223-228 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(c2ccccc2)c3ccc(O)cc3OC1=O
InChI
1S/C16H12O3/c1-10-15(11-5-3-2-4-6-11)13-8-7-12(17)9-14(13)19-16(10)18/h2-9,17H,1H3
chave InChI
JILNSPBYFPSJRO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves