Documentos
575437
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenoxy)-propyl methanesulfonate
98%
About This Item
Fórmula linear:
H3CO(C6H4)O(CH2)3OSO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
260.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
56-58 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(OCCCOS(C)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C11H16O5S/c1-14-10-4-6-11(7-5-10)15-8-3-9-16-17(2,12)13/h4-7H,3,8-9H2,1-2H3
chave InChI
FBIHATGPERZNQN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3