575410
Poly[(m-phenylenevinylene)-alt-(2,5-dihexyloxy-p-phenylenevinylene)]
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
composição
trans, 95%
solubilidade
chloroform: soluble 2%
THF: soluble
toluene: soluble
fluorescência
λex 404 nm; λem 451 nm in chloroform
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.