Documentos
575186
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
Nd2(SO4)3
Número CAS:
Peso molecular:
432.43
Número CE:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
forma
powder
cadeia de caracteres SMILES
[Nd+3].[Nd+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O