Documentos Principais
575119
Sigma-Aldrich
Holmium(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Holmium sulfate
About This Item
Fórmula linear:
Ho2(SO4)3
Número CAS:
Peso molecular:
618.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: holmium
cadeia de caracteres SMILES
[Ho+3].[Ho+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ho.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
chave InChI
MKPJADFELTTXAV-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)