Documentos Principais
574821
Sigma-Aldrich
Bis(ethylenediamine)dioxorhenium(V) chloride
99.8% trace metals basis
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H16ClN4O2Re
Número CAS:
Peso molecular:
373.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.8% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: rhenium
cadeia de caracteres SMILES
NCCN.NCCN.Cl[Re](=O)=O
InChI
1S/2C2H8N2.ClH.2O.Re/c2*3-1-2-4;;;;/h2*1-4H2;1H;;;/q;;;;;+1/p-1
chave InChI
MJPLRWJGVRNXRM-UHFFFAOYSA-M
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)