Documentos Principais
574511
Sigma-Aldrich
2′,6′-Diethoxyacetophenone
98%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5COCH(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
208.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
80-84 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1cccc(OCC)c1C(C)=O
InChI
1S/C12H16O3/c1-4-14-10-7-6-8-11(15-5-2)12(10)9(3)13/h6-8H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
JSHQXPUUAGGTDX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)