Documentos Principais
574287
Sigma-Aldrich
[2-(Dicyclohexylphosphino)ethyl]trimethylammonium chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H35ClNP
Número CAS:
Peso molecular:
319.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12350000
ID de substância PubChem:
pf
223 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CCP(C1CCCCC1)C2CCCCC2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)