Key Documents
574252
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium tetrachlorocobaltate(II)
≥99.5%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H40Cl4CoN2
Número CAS:
Peso molecular:
461.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.5%
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cobalt
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Co--](Cl)(Cl)Cl.CC[N+](CC)(CC)CC.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/2C8H20N.4ClH.Co/c2*1-5-9(6-2,7-3)8-4;;;;;/h2*5-8H2,1-4H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
chave InChI
OWBMPSATBZDCOA-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3