Documentos Principais
574139
Sigma-Aldrich
5-(2,4-Dichlorophenyl)-2-furoic acid
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H6Cl2O3
Número CAS:
Peso molecular:
257.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
220-224 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C11H6Cl2O3/c12-6-1-2-7(8(13)5-6)9-3-4-10(16-9)11(14)15/h1-5H,(H,14,15)
chave InChI
LYDQZIXGFBEQKT-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)