573884
Ammonium metavanadate
99.996% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ammonium vanadate(V)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.996% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: vanadium
densidade
2.32 g/cm3 at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.O[V](=O)=O
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
chave InChI
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?