Documentos Principais
573752
Sigma-Aldrich
5-(2-Furyl)-2,4-dihydro-[1,2,4]-triazole-3-thione
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5N3OS
Número CAS:
Peso molecular:
167.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
277-278 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
S=C1NN=C(N1)c2ccco2
InChI
1S/C6H5N3OS/c11-6-7-5(8-9-6)4-2-1-3-10-4/h1-3H,(H2,7,8,9,11)
chave InChI
PQFBWTHPDGFZBD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)