Documentos Principais
573523
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-ylamine
96%
Sinônimo(s):
4-Bromo-5-methyl-2-phenyl-2H-pyrazol-3-ylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10BrN3
Número CAS:
Peso molecular:
252.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
pf
103-107 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nn(c(N)c1Br)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H10BrN3/c1-7-9(11)10(12)14(13-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,12H2,1H3
chave InChI
KNUGDEKPCNCMIO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)