Documentos Principais
573027
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,5-bis(4-methoxyphenyl)furan-3-carbonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H16N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
320.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
190-194 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)-c2oc(N)c(C#N)c2-c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C19H16N2O3/c1-22-14-7-3-12(4-8-14)17-16(11-20)19(21)24-18(17)13-5-9-15(23-2)10-6-13/h3-10H,21H2,1-2H3
chave InChI
DEQCWXNKHKLPFP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)