Key Documents
572446
Sigma-Aldrich
3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3(NO2)CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
230.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
46-48 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(CBr)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8BrNO2/c1-6-4-7(5-9)2-3-8(6)10(11)12/h2-4H,5H2,1H3
chave InChI
WOUWGCLQOJPWHS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)