Documentos Principais
572403
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) oxide-calcium doped
nanopowder
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CeO2
Peso molecular:
172.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
Formulário
nanopowder
contém
10 mol % calcium as dopant
composição
Ce0.9Ca0.1O2
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cerium
área da superfície
100-120 m2/g
tamanho de partícula
<100 nm
cadeia de caracteres SMILES
[Ca].O=[Ce]=O
InChI
1S/Ca.Ce.2O.2H
chave InChI
CBEFPOUMLUPIIH-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)