Documentos
572292
Sigma-Aldrich
1-(2,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3NHCNHNHCNHNH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
249.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
215-219 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C8H9F2N5.ClH/c9-4-1-2-6(5(10)3-4)14-8(13)15-7(11)12;/h1-3H,(H6,11,12,13,14,15);1H
chave InChI
XIUCHDFQXPAMQP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3