Documentos Principais
572128
Sigma-Aldrich
[4-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]-1,1,2-ethylenetricarbonitrile
98%
About This Item
Fórmula linear:
(HOCH2CH2)NC6H4C(CN)=C(CN)2
Número CAS:
Peso molecular:
282.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
72-76 °C (lit.)
λmax
514 nm
cadeia de caracteres SMILES
OCCN(CCO)c1ccc(cc1)C(\C#N)=C(/C#N)C#N
InChI
1S/C15H14N4O2/c16-9-13(10-17)15(11-18)12-1-3-14(4-2-12)19(5-7-20)6-8-21/h1-4,20-21H,5-8H2
chave InChI
XIKHTCQHDCGMQI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)