Documentos
571970
Sigma-Aldrich
Cyclooctyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula linear:
C8H15NCO
Número CAS:
Peso molecular:
153.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4760 (lit.)
pb
217-218 °C (lit.)
densidade
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C=NC1CCCCCCC1
InChI
1S/C9H15NO/c11-8-10-9-6-4-2-1-3-5-7-9/h9H,1-7H2
chave InChI
QYKPRMWZTPVYJC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup