Documentos Principais
571954
Sigma-Aldrich
N-Butylhexamethyleneimine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H21N
Número CAS:
Peso molecular:
155.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.456
densidade
0.836 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCN1CCCCCC1
InChI
1S/C10H21N/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10-11/h2-10H2,1H3
chave InChI
IIUDBWFOJYPWAK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)