Documentos Principais
571458
Sigma-Aldrich
1-(2-Phenylethyl)piperazine
97%
Sinônimo(s):
1-Phenethylpiperazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H18N2
Número CAS:
Peso molecular:
190.28
Beilstein:
145893
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5430 (lit.)
p.e.
276 °C (lit.)
densidade
>1.006 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CN(CCN1)CCc2ccccc2
InChI
1S/C12H18N2/c1-2-4-12(5-3-1)6-9-14-10-7-13-8-11-14/h1-5,13H,6-11H2
chave InChI
LKUAPSRIYZLAAO-UHFFFAOYSA-N
Advertência
Air-sensitive - absorbs CO2
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)