Documentos Principais
571407
Sigma-Aldrich
(2-Fluorophenylethynyl)trimethylsilane
96%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4CCSi(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
192.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.514 (lit.)
p.e.
214-215 °C (lit.)
densidade
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1ccccc1F
InChI
1S/C11H13FSi/c1-13(2,3)9-8-10-6-4-5-7-11(10)12/h4-7H,1-3H3
chave InChI
JMAKGEWLBSPSOU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)