Documentos Principais
571296
Sigma-Aldrich
2,4-Diethoxybenzophenone
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C(O)C6H3(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
270.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
56-60 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc(C(=O)c2ccccc2)c(OCC)c1
InChI
1S/C17H18O3/c1-3-19-14-10-11-15(16(12-14)20-4-2)17(18)13-8-6-5-7-9-13/h5-12H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
HHUPOXQKDQXOSO-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)