Documentos
571164
Sigma-Aldrich
[2-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesium bromide solution
0.25 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14BrMgNO
Número CAS:
Peso molecular:
280.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.25 M in THF
pb
65 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Mg]c1ccccc1CN2CCOCC2
InChI
1S/C11H14NO.BrH.Mg/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12;;/h1-4H,6-10H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
RSBWIKCTZYDPJQ-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup