Documentos Principais
571008
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2,3-dimethoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H2(OCH3)2CHO
Número CAS:
Peso molecular:
200.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
96-100 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cc(Cl)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-12-8-4-7(10)3-6(5-11)9(8)13-2/h3-5H,1-2H3
chave InChI
FIRVUYUWCDJOMJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)