Documentos Principais
570370
Sigma-Aldrich
9H-Carbazole-9-ethylmethacrylate
Sinônimo(s):
2-(9H-Carbazol-9-yl)ethyl methacrylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H17NO2
Número CAS:
Peso molecular:
279.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pf
72.7-79.4 °C (lit.)
λmax
241 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OCCn1c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C18H17NO2/c1-13(2)18(20)21-12-11-19-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)19/h3-10H,1,11-12H2,2H3
chave InChI
PCRXBGQWYLIHKQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
NLO material
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)