Documentos Principais
569879
Sigma-Aldrich
3-(1-Thioureido)propyl, functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.1 mmol/g loading
Sinônimo(s):
Thiourea, silica gel supported
Selecione um tamanho
25 G
R$ 4.669,00
R$ 4.669,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 4.669,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 4.669,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
adequação da reação
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Extensão da rotulagem
1.1 mmol/g loading
área da superfície
500 m2/g
tamanho de partícula
200-400 mesh
tamanho de poro
60 Å pore size
cadeia de caracteres SMILES
CCCNC(N)=S
InChI
1S/C4H10N2S/c1-2-3-6-4(5)7/h2-3H2,1H3,(H3,5,6,7)
chave InChI
UHGKYJXJYJWDAM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Metal Scavenger: Pd, Pt, Rh, Ru, and Hg
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)