Documentos
569658
Sigma-Aldrich
5,8-Dimethoxy-1-tetralone
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
206.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
pf
59-63 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(OC)c2C(=O)CCCc12
InChI
1S/C12H14O3/c1-14-10-6-7-11(15-2)12-8(10)4-3-5-9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
VAMWBRIIBYQTGS-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3