Documentos Principais
569402
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde
96%
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H(OCH3)2CHO
Número CAS:
Peso molecular:
235.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
pf
115-119 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1c(Cl)cc(OC)c(OC)c1Cl
InChI
1S/C9H8Cl2O3/c1-13-7-3-6(10)5(4-12)8(11)9(7)14-2/h3-4H,1-2H3
chave InChI
FIHJBVMZUXYWLE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)