Documentos Principais
569267
Sigma-Aldrich
3,4-Dichloro-N-methylaniline
97%
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3NHCH3
Número CAS:
Peso molecular:
176.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.602 (lit.)
p.e.
150-152 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CNc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H7Cl2N/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,10H,1H3
chave InChI
DUSNCFKVMGTTFK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)