Documentos Principais
569216
Sigma-Aldrich
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H3(NO2)NCO
Número CAS:
Peso molecular:
232.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
índice de refração
n20/D 1.5370 (lit.)
p.e.
255-256 °C (lit.)
densidade
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(N=C=O)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F3N2O3/c9-8(10,11)6-3-5(13(15)16)1-2-7(6)12-4-14/h1-3H
chave InChI
FWBGKEPRECQBTL-UHFFFAOYSA-N
Atenção
Refrigerate
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
111.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)