Documentos
569186
Sigma-Aldrich
6-Isocyanato-1,4-benzodioxane
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7NO3
Número CAS:
Peso molecular:
177.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5730 (lit.)
pb
249-250 °C (lit.)
densidade
1.289 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C=Nc1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C9H7NO3/c11-6-10-7-1-2-8-9(5-7)13-4-3-12-8/h1-2,5H,3-4H2
chave InChI
OGVYMEFCSKVNQH-UHFFFAOYSA-N
Atenção
Refrigerate
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3