Documentos Principais
569089
Sigma-Aldrich
4-Isocyanatobenzophenone
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C(O)C6H4NCO
Número CAS:
Peso molecular:
223.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
69-73 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C=Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H9NO2/c16-10-15-13-8-6-12(7-9-13)14(17)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
chave InChI
UUUAWYNSKSCNMD-UHFFFAOYSA-N
Atenção
Refrigerate
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)