Key Documents
568953
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4,6-dimethylphenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H2ClNCO
Número CAS:
Peso molecular:
181.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
23-27 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(N=C=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H8ClNO/c1-6-3-7(2)9(11-5-12)8(10)4-6/h3-4H,1-2H3
chave InChI
GRPKAFNBYGDGCX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)